6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913080-1G
OR913080-5G
APOSOR913080-1GEA
1070
CZK
APOSOR913080-1G
APOSOR913080-5G
6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₉NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05664010 CAS číslo: 90924-43-9 |