Tisk…
7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913079-1G OR913079-250MG
APOSOR913079-1GEA 2940 CZK
APOSOR913079-1G APOSOR913079-250MG
7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664009
CAS číslo: 128717-77-1