Tisk…
7-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR913077-1G OR913077-250MG
APOSOR913077-1GEA 14060 CZK
APOSOR913077-1G APOSOR913077-250MG
7-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
7-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05663994
CAS číslo: 133841-08-4