Tisk…
N-tert-Butyl-2-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913071-1G OR913071-25G OR913071-5G
APOSOR913071-1GEA 4140 CZK
APOSOR913071-1G APOSOR913071-25G APOSOR913071-5G
N-tert-Butyl-2-nitroaniline 98%
N-tert-Butyl-2-nitroaniline
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16170799
CAS číslo: 28458-45-9