1-Butyl-2-methylindole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913042-5G
APOSOR913042-5GEA
3060
CZK
APOSOR913042-5G
1-Butyl-2-methylindole 95%
1-Butyl-2-methylindole
Vzorec:
C₁₃H₁₇N MW: 187,281 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972048 CAS číslo: 42951-35-9 |