3-(Aminoethyl)benzo[b]furan 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR9130-1G
OR9130-250MG
APOSOR9130-1GEA
5260
CZK
APOSOR9130-1G
APOSOR9130-250MG
3-(Aminoethyl)benzo[b]furan 95%
3-(Aminoethyl)benzo[b]furan
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08271905 CAS číslo: 27404-31-5 UN: 2735 ADR: 8,III |