Tisk…
1-Benzylpiperazin-2-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912955-1G OR912955-5G
APOSOR912955-1GEA 5390 CZK
APOSOR912955-1G APOSOR912955-5G
1-Benzylpiperazin-2-one 97%
1-Benzylpiperazin-2-one
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038519
CAS číslo: 59702-21-5