Tisk…
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR912929-1G OR912929-250MG
APOSOR912929-1GEA 6350 CZK
APOSOR912929-1G APOSOR912929-250MG
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 97+%
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03840714
CAS číslo: 518990-36-8