Tisk…
Indoline-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912928-1G OR912928-250MG
APOSOR912928-1GEA 3100 CZK
APOSOR912928-1G APOSOR912928-250MG
Indoline-3-carboxylic acid 95%
Indoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840629
CAS číslo: 39891-70-8