Tisk…
1-(3-amino-2-methylphenyl)pyrrolidin-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912925-1G OR912925-5G
APOSOR912925-1GEA 7670 CZK
APOSOR912925-1G APOSOR912925-5G
1-(3-amino-2-methylphenyl)pyrrolidin-2-one 98%
1-(3-amino-2-methylphenyl)pyrrolidin-2-one
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,242 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09044451
CAS číslo: 69131-43-7