Tisk…
2,3-Dihydro-1,1-dioxo-1,2-benzisothiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzo[d]isothiazole 1,1-dioxide
OR912878-1G OR912878-250MG
APOSOR912878-1GEA 5030 CZK
APOSOR912878-1G APOSOR912878-250MG
2,3-Dihydro-1,1-dioxo-1,2-benzisothiazole 95%
2,3-Dihydro-1,1-dioxo-1,2-benzisothiazole
Vzorec: C₇H₇NO₂S
MW: 169.201 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426201
CAS číslo: 936-16-3