Tisk…
4-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912857-1G OR912857-5G
APOSOR912857-1GEA 6220 CZK
APOSOR912857-1G APOSOR912857-5G
4-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
4-(Isopropylamino)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11145772
CAS číslo: 204078-26-2