Tisk…
4-(Propylamino)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912846-10G OR912846-1G OR912846-5G
APOSOR912846-10GEA 14290 CZK
APOSOR912846-10G APOSOR912846-1G APOSOR912846-5G
4-(Propylamino)benzonitrile 98%
4-(Propylamino)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11135495
CAS číslo: 4714-64-1