7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran, (2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran-7-yl)methylamine
OR9128-1G
OR9128-250MG
APOSOR9128-1GEA
16900
CZK
APOSOR9128-1G
APOSOR9128-250MG
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan 97%
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan
Vzorec:
C₁₁H₁₅NO MW: 177,243 g/mol Bod varu: 70…75 °C (0,08 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08271885 CAS číslo: 868755-44-6 UN: 2735 ADR: 8,III |