Tisk…
3-Chloro-7-nitroindole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912798-1G OR912798-250MG
APOSOR912798-1GEA 14680 CZK
APOSOR912798-1G APOSOR912798-250MG
3-Chloro-7-nitroindole 95%
3-Chloro-7-nitroindole
Vzorec: C₈H₅ClN₂O₂
MW: 196.591 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684149
CAS číslo: 165669-14-7