Tisk…
7-Methoxy-3-indolecarboxaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912786-1G OR912786-5G
APOSOR912786-1GEA 3940 CZK
APOSOR912786-1G APOSOR912786-5G
7-Methoxy-3-indolecarboxaldehyde 98%
7-Methoxy-3-indolecarboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02667609
CAS číslo: 109021-59-2