Tisk…
2-(2-Methoxyphenyl)glycine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: H-DL-Phg(2-OMe)-OH, 2-Amino-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
OR912775-1G OR912775-5G
APOSOR912775-1GEA 3270 CZK
APOSOR912775-1G APOSOR912775-5G
2-(2-Methoxyphenyl)glycine 95%
2-(2-Methoxyphenyl)glycine
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02662408
CAS číslo: 271583-17-6