Tisk…
4-Nitro-1-methylbenzimidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912753-100MG OR912753-1G OR912753-250MG
APOSOR912753-100MGEA 5390 CZK
APOSOR912753-100MG APOSOR912753-1G APOSOR912753-250MG
4-Nitro-1-methylbenzimidazole 95%
4-Nitro-1-methylbenzimidazole
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02181146
CAS číslo: 31493-66-0