Tisk…
(S)-Methyl-4-chloro-3-hydroxybutyrate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-Methyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate
OR912719-25G OR912719-5G
APOSOR912719-25GEA 22420 CZK
APOSOR912719-25G APOSOR912719-5G
(S)-Methyl-4-chloro-3-hydroxybutyrate 96%
(S)-Methyl-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Vzorec: C₅H₉ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862166
CAS číslo: 86728-93-0