Tisk…
5-Bromo-2-methoxy-3-methylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912694-1G OR912694-5G
APOSOR912694-1GEA 7080 CZK
APOSOR912694-1G APOSOR912694-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-methylaniline 98%
5-Bromo-2-methoxy-3-methylaniline
Vzorec: C₈H₁₀BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22375004
CAS číslo: 1381944-84-8