Tisk…
T-Butyl 3-chloropropanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912679-1G OR912679-250MG
APOSOR912679-1GEA 14880 CZK
APOSOR912679-1G APOSOR912679-250MG
T-Butyl 3-chloropropanoate 95%
T-Butyl 3-chloropropanoate
Vzorec: C₇H₁₃ClO₂
MW: 164,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569942
CAS číslo: 55710-80-0