Tisk…
N-Methyl-4-tyramine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912594-1G OR912594-5G
APOSOR912594-1GEA 3740 CZK
APOSOR912594-1G APOSOR912594-5G
N-Methyl-4-tyramine 96%
N-Methyl-4-tyramine
Vzorec: C₉H₁₃NO
MW: 151,206 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00870493
CAS číslo: 370-98-9