Tisk…
N-Ethyl-3-nitrobenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912583-1G OR912583-5G
APOSOR912583-1GEA 4770 CZK
APOSOR912583-1G APOSOR912583-5G
N-Ethyl-3-nitrobenzamide 98%
N-Ethyl-3-nitrobenzamide
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01211875
CAS číslo: 26819-11-4