Tisk…
N-Methyl-3-nitrobenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912573-1G OR912573-25G OR912573-5G
APOSOR912573-1GEA 4140 CZK
APOSOR912573-1G APOSOR912573-25G APOSOR912573-5G
N-Methyl-3-nitrobenzamide 98%
N-Methyl-3-nitrobenzamide
Vzorec: C₈H₈N₂O₃
MW: 180,161 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00714941
CAS číslo: 3400-26-8