Tisk…
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912541-10G OR912541-1G OR912541-5G
APOSOR912541-10GEA 14290 CZK
APOSOR912541-10G APOSOR912541-1G APOSOR912541-5G
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide 98%
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466214
CAS číslo: 7291-02-3