Tisk…
5-Nitro-2-indanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912539-1G OR912539-5G
APOSOR912539-1GEA 2650 CZK
APOSOR912539-1G APOSOR912539-5G
5-Nitro-2-indanone 98%
5-Nitro-2-indanone
Vzorec: C₉H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00598938
CAS číslo: 116530-60-0