Tisk…
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylpyrimidin-4(3H)-one
OR912476-5G
APOSOR912476-5GEA 3970 CZK
APOSOR912476-5G
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110,114 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234103
CAS číslo: 19875-04-8