Tisk…
5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912452-1G OR912452-5G
APOSOR912452-1GEA 7670 CZK
APOSOR912452-1G APOSOR912452-5G
5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline 96%
5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14537235
CAS číslo: 569688-67-1