Tisk…
5-Chloro-2-methoxy-4-methylnitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912408-1G OR912408-5G
APOSOR912408-1GEA 6620 CZK
APOSOR912408-1G APOSOR912408-5G
5-Chloro-2-methoxy-4-methylnitrobenzene
5-Chloro-2-methoxy-4-methylnitrobenzene
Vzorec: C₈H₈ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861454
CAS číslo: 101080-03-9