Tisk…
4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
OR912398-1G OR912398-5G
APOSOR912398-1GEA 3380 CZK
APOSOR912398-1G APOSOR912398-5G
4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde 95%
4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00152191
CAS číslo: 90734-97-7