Tisk…
3-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912376-1G OR912376-5G
APOSOR912376-1GEA 5200 CZK
APOSOR912376-1G APOSOR912376-5G
3-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acid 95%
3-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137851
CAS číslo: 101366-61-4