Tisk…
Indan-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR912348-1G OR912348-250MG
APOSOR912348-1GEA 7340 CZK
APOSOR912348-1G APOSOR912348-250MG
Indan-5-carbaldehyde 95%
Indan-5-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₀O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00086208
CAS číslo: 30084-91-4