a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912250-1G
OR912250-5G
APOSOR912250-1GEA
2030
CZK
APOSOR912250-1G
APOSOR912250-5G
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid 97%
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid
Vzorec:
C₉H₁₁NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00049329 CAS číslo: 19789-59-4 |