Tisk…
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912199-1G OR912199-250MG OR912199-5G
APOSOR912199-1GEA 1120 CZK
APOSOR912199-1G APOSOR912199-250MG APOSOR912199-5G
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine 95%
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115051
CAS číslo: 923565-99-5