Tisk…
2-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912090-5G
APOSOR912090-5GEA 1370 CZK
APOSOR912090-5G
2-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid 97%
2-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid
Vzorec: C₉H₉ClO₃
MW: 200,619 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002647
CAS číslo: 3307-39-9