1-Boc-3-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Boc-N-methoxy-N-methylpiperidine-3-carboxamide
OR912064-5G
APOSOR912064-5GEA
3380
CZK
APOSOR912064-5G
1-Boc-3-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)piperidine 97%
1-Boc-3-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)piperidine
Vzorec:
C₁₃H₂₄N₂O₄ MW: 272,341 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03069732 CAS číslo: 189442-78-2 |