Tisk…
N-(4-Methoxybenzyl)cyclopropanamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912024-5G
APOSOR912024-5GEA 4240 CZK
APOSOR912024-5G
N-(4-Methoxybenzyl)cyclopropanamine 97%
N-(4-Methoxybenzyl)cyclopropanamine
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07310991
CAS číslo: 70894-71-2