Tisk…
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912002-1G OR912002-250MG
APOSOR912002-1GEA 7380 CZK
APOSOR912002-1G APOSOR912002-250MG
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739035
CAS číslo: 73957-66-1