Tisk…
Potassium N,N-dimethyldithiocarbamate 50% vodný roztok
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9120-25G OR9120-5G OR9120-100G
APOSOR9120-25GEA 9100 CZK
APOSOR9120-25G APOSOR9120-5G APOSOR9120-100G
Potassium N,N-dimethyldithiocarbamate 50% vodný roztok
Potassium N,N-dimethyldithiocarbamate
Vzorec: C₃H₆KNS₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067270
CAS číslo: 128-03-0
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III