Tisk…
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid, H-DL-Phg(2-OH)-OH
OR911973-1G OR911973-5G
APOSOR911973-1GEA 11180 CZK
APOSOR911973-1G APOSOR911973-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine 97%
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,162 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014348
CAS číslo: 25178-38-5