4-Bromo-N-methyl piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR911812-1G
OR911812-5G
APOSOR911812-1GEA
2240
CZK
APOSOR911812-1G
APOSOR911812-5G
4-Bromo-N-methyl piperidine 97%
4-Bromo-N-methyl piperidine
Vzorec:
C₆H₁₂BrN Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00800245 CAS číslo: 76444-51-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |