Tisk…
2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911807-1G OR911807-5G
APOSOR911807-1GEA 5390 CZK
APOSOR911807-1G APOSOR911807-5G
2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine 98%
2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine
Vzorec: C₈H₁₁ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04975444
CAS číslo: 64022-27-1