Tisk…
Ethyl 2-chloromethylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911795-1G OR911795-250MG
APOSOR911795-1GEA 8500 CZK
APOSOR911795-1G APOSOR911795-250MG
Ethyl 2-chloromethylbenzoate 95%
Ethyl 2-chloromethylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053935
CAS číslo: 1531-78-8