Tisk…
5-Ethoxy-4-methyloxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911732-1G OR911732-5G
APOSOR911732-1GEA 1240 CZK
APOSOR911732-1G APOSOR911732-5G
5-Ethoxy-4-methyloxazole 95%
5-Ethoxy-4-methyloxazole
Vzorec: C₆H₉NO₂
MW: 127,141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411139
CAS číslo: 5006-20-2