Tisk…
2-Butoxy-3-methylaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911556-1G OR911556-5G
APOSOR911556-1GEA 4770 CZK
APOSOR911556-1G APOSOR911556-5G
2-Butoxy-3-methylaniline 97%
2-Butoxy-3-methylaniline
Vzorec: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,259 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22205731
CAS číslo: 1375068-69-1