Tisk…
2-Isobutoxy-3-methylaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911545-1G OR911545-5G
APOSOR911545-1GEA 4300 CZK
APOSOR911545-1G APOSOR911545-5G
2-Isobutoxy-3-methylaniline 97%
2-Isobutoxy-3-methylaniline
Vzorec: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,259 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22205730
CAS číslo: 1375069-03-6