Tisk…
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911490-10G OR911490-25G
APOSOR911490-10GEA 4200 CZK
APOSOR911490-10G APOSOR911490-25G
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid 95%
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004391
CAS číslo: 25522-33-2