tert-Butyl 4-methylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911439-100G
OR911439-25G
APOSOR911439-100GEA
9660
CZK
APOSOR911439-100G
APOSOR911439-25G
tert-Butyl 4-methylbenzoate 95%
tert-Butyl 4-methylbenzoate
Vzorec:
C₁₂H₁₆O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06795961 CAS číslo: 13756-42-8 |