Tisk…
4-[(2-Cyanoethyl)methylamino]benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911382-25G OR911382-5G
APOSOR911382-25GEA 8270 CZK
APOSOR911382-25G APOSOR911382-5G
4-[(2-Cyanoethyl)methylamino]benzaldehyde 95%
4-[(2-Cyanoethyl)methylamino]benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188.226 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021067
CAS číslo: 94-21-3