N-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911248-1G
OR911248-5G
APOSOR911248-1GEA
7670
CZK
APOSOR911248-1G
APOSOR911248-5G
N-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
N-(2-Chlorophenyl)glycine
Vzorec:
C₈H₈ClNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03089219 CAS číslo: 6961-49-5 |